Stampa…
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H34056.03 H34056.06
H34056.03EA 38 EUR
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 6973-09-7 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 163-164° MDL No.: MFCD06681071
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di fusione: 163…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06681071
CAS Number: 6973-09-7