Stampa…
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 528 EUR
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,07 g/mol
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683863
CAS Number: 5471-81-8