Stampa…
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
H33853.03 H33853.06
H33853.03EA 30.5 EUR
H33853.03 H33853.06
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198129
CAS Number: 103440-52-4