2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 304-91-6
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1939973
Formula:
C₇H₅IO₃ Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002401 CAS Number: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |