Stampa…
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B22695.06 B22695.14
B22695.06EA 49.9 EUR
B22695.06 B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 3556-83-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5295 Melting Point: 47-50° Boiling Point: 119-120°/1mm Beilstein Reference: 1948339 MDL No.: MFCD00082710
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 119…120 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082710
CAS Number: 3556-83-0