Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 107°C |
MDL Number:
MFCD00205141 CAS Number: 56525-63-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |