Stampa…
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
H25933.14 H25933.06
H25933.14EA 563 EUR
H25933.14 H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Purity: 95% CAS No.: 56525-63-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 119-120°/10mm MDL No.: MFCD00205141
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205141
CAS Number: 56525-63-4