Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
L16176.14 L16176.03 L16176.06
L16176.14EA 293 EUR
L16176.14 L16176.03 L16176.06
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
4-Bromo-3-methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 170229-98-8 Molecular Formula: C8H8BrNO Formula Weight: 214.06 Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 868074
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,06 g/mol
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672914
CAS Number: 170229-98-8