4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1129-26-6
Molecular Formula: C7H9NO3S
Formula Weight: 187.22
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 2047881
Formula:
C₇H₉NO₃S Peso molecolare: 187.22 g/mol Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS Number: 1129-26-6 |