Stampa…
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H58673.MC H58673.ME
H58673.MCEA 103 EUR
H58673.MC H58673.ME
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 549476-61-1 Molecular Formula: C9H10N2O4S Formula Weight: 242.25 MDL No.: MFCD00458256
Formula: C₉H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 242,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458256
CAS Number: 549476-61-1