Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54516.MD H54516.03
H54516.MDEA 127 EUR
H54516.MD H54516.03
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 406233-31-6 Molecular Formula: C6H5FN2O4S Formula Weight: 220.18 MDL No.: MFCD08703185
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
Peso molecolare: 220,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703185
CAS Number: 406233-31-6