Stampa…
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD H56104.03
H56104.MDEA 77.8 EUR
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 52833-63-3 Molecular Formula: C8H8FNO Formula Weight: 153.16 MDL No.: MFCD01214098
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01214098
CAS Number: 52833-63-3