Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3704-28-7
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Odour: Stench
Melting Point: 64-66°
Beilstein Reference: 2084294
MDL No.: MFCD00068039
Formula:
C₉H₁₀O₂S Punto di fusione: 64…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068039 CAS Number: 3704-28-7 |