Stampa…
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50364.03 H50364.06
H50364.03EA 188 EUR
H50364.03 H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97+% CAS No.: 6331-71-1 Molecular Formula: C9H12N2O Formula Weight: 164.21 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD00523648
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00523648
CAS Number: 6331-71-1