Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55597.03 H55597.06
H55597.03EA 40.6 EUR
H55597.03 H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3272-08-0 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2048724
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164,12 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070775
CAS Number: 3272-08-0
EINECS: 221-899-8