Stampa…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-cyanophenol
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 184 EUR
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234273
CAS Number: 14543-43-2