Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
L11107.03
L11107.06
L11107.03EA
54.5
EUR
L11107.03
L11107.06
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 25978-74-9
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 2374769
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052930
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Peso molecolare: 191,19 g/mol Punto di fusione: 123…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052930 CAS Number: 25978-74-9 ADR: 6.1,III |