Stampa…
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 179 EUR
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018254
CAS Number: 196617-88-6