4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 397843-67-3
Molecular Formula: C10H14BNO3
Formula Weight: 207.04
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD04039353
Formula:
C₁₀H₁₄BNO₃ Punto di fusione: 162…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039353 CAS Number: 397843-67-3 |