3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 832695-88-2
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 114-124°
MDL No.: MFCD04038918
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ Punto di fusione: 114…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038918 CAS Number: 832695-88-2 |