Stampa…
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD H52765.03
H52765.MDEA 135 EUR
H52765.MD H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 874219-16-6 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD03425959
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Peso molecolare: 193,01 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425959
CAS Number: 874219-16-6