Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 680-15-9
Molecular Formula: C3H3F3O4S
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.351
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1812896
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00144316
Formula:
C₃H₃F₃O₄S Punto di ebollizione: 117…118 °C Densità: 1,509 Flash Pt: 47 °C (117 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144316 CAS Number: 680-15-9 ADR: 8,II |