Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94%
CAS No.: 120801-75-4
Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 250.27
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.367
Boiling Point: 156°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD02093343
Formula:
C₅H₉F₃O₄SSi Punto di ebollizione: 156 °C Densità: 1,27 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093343 CAS Number: 120801-75-4 ADR: 8,II |