Stampa…
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H26065.14 H26065.06
H26065.14EA 534 EUR
H26065.14 H26065.06
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Purity: 95% CAS No.: 1643-20-5 Molecular Formula: C14H31NO Formula Weight: 229.40 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 1769927 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00002049
Formula: C₁₄H₃₁NO
Punto di fusione: 120…123 °C
Densità: 0,996
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002049
CAS Number: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6
ADR: 8,III