5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6926-51-8
Molecular Formula: C8H8N4O
Formula Weight: 176.18
Melting Point: 235-238°
Beilstein Reference: 152619
Formula:
C₈H₈N₄O Punto di fusione: 235…238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00991875 CAS Number: 6926-51-8 |