5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 74815-22-8
Molecular Formula: C8H6N4O
Formula Weight: 174.16
MDL No.: MFCD01311033
Formula:
C₈H₆N₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311033 CAS Number: 74815-22-8 |