Stampa…
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Mercapto-1-methyltetrazole
B20443.06 B20443.14
B20443.06EA 38.2 EUR
B20443.06 B20443.14
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 13183-79-4 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.14 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00037317
Formula: C₂H₄N₄S
Peso molecolare: 116,14 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037317
CAS Number: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2