Stampa…
2-Aminooxazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 132 EUR
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formula: C₃H₄N₂O
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364485
CAS Number: 4570-45-0