Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 177760-52-0
Molecular Formula: C6H8N2O3
Formula Weight: 156.14
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD06659907
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Punto di fusione: 124…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659907 CAS Number: 177760-52-0 |