Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl oxazole-5-carboxylate
H32924.14
H32924.06
H32924.14EA
236
EUR
H32924.14
H32924.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 118994-89-1
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 60°/2.25mm
MDL No.: MFCD04114930
Formula:
C₆H₇NO₃ Peso molecolare: 141,13 g/mol Punto di ebollizione: 60 °C (2,25 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114930 CAS Number: 118994-89-1 |