5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 118994-90-4
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: ca 245° dec.
MDL No.: MFCD04114931
Formula:
C₆H₇NO₃ Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114930 CAS Number: 118994-89-1 |