Stampa…
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
O0289-1G O0289-5G
TCIAO0289-1GEA 26 EUR
TCIAO0289-1G TCIAO0289-5G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114940
CAS Number: 23012-14-8
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %