Stampa…
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27557.14 H27557.06 H27557.03
H27557.14EA 220 EUR
H27557.14 H27557.06 H27557.03
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 213690-27-8 Molecular Formula: C9H6BrNO2 Formula Weight: 240.05 Melting Point: 207-212° MDL No.: MFCD00799493
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,05 g/mol
Punto di fusione: 207…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799493
CAS Number: 213690-27-8