Stampa…
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
A19814.22 A19814.14
A19814.22EA 325 EUR
A19814.22 A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 19788-35-3 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 91-92° Boiling Point: 125°/11mm MDL No.: MFCD00015895
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015895
CAS Number: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9