3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5819-40-9
Molecular Formula: C4H5BrN2O
Formula Weight: 177.02
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00052553
Formula:
C₄H₅BrN₂O Punto di fusione: 73…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052553 CAS Number: 5819-40-9 |