Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 15055-81-9
Molecular Formula: C5H5NO3
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD01570794
Formula:
C₅H₅NO₃ Punto di fusione: 48…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570794 CAS Number: 15055-81-9 |