Stampa…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 110 EUR
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₆IN₃
Peso molecolare: 259,05 g/mol
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261138
CAS Number: 88805-76-9