Stampa…
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 45.8 EUR
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663139
CAS Number: 20925-60-4