Stampa…
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 87.4 EUR
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05665872
CAS Number: 404827-77-6