Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Formula:
B₂F₈Sn Peso molecolare: 292.30 g/mol Densità: 1.670 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054047 CAS Number: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 UN: 3264 ADR: 8 III |