Stampa…
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridazinecarboxylic acid
H27246.03 H27246.06
H27246.03EA 85.6 EUR
H27246.03 H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50681-25-9 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 244° dec. MDL No.: MFCD00011576
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,10 g/mol
Punto di fusione: ∼ 244 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011576
CAS Number: 50681-25-9