Stampa…
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 57.3 EUR
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646333
CAS Number: 2164-61-6