Stampa…
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
L07413.06 L07413.14
L07413.06EA 37.5 EUR
L07413.06 L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98% CAS No.: 932-22-9 Molecular Formula: C4H2Cl2N2O Formula Weight: 164.98 Melting Point: 200-204° Beilstein Reference: 120959
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O
Peso molecolare: 164,98 g/mol
Punto di fusione: 200…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051504
CAS Number: 932-22-9