4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5788-58-9
Molecular Formula: C4H2Br2N2O
Formula Weight: 253.89
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 121469
Formula:
C₄H₂Br₂N₂O Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023641 CAS Number: 5788-58-9 |