Stampa…
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14 H26079.06
H26079.14EA 702 EUR
H26079.14 H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 23286-70-6 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 108° MDL No.: MFCD01210846
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Punto di fusione: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01210846
CAS Number: 23286-70-6