2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 254732-51-9
Molecular Formula: C9H4ClF3N2
Formula Weight: 232.59
MDL No.: MFCD00243891
Formula:
C₉H₄ClF₃N₂ Peso molecolare: 232.59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00243891 CAS Number: 254732-51-9 |