Stampa…
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
L07581.14 L07581.22
L07581.14EA 38.7 EUR
L07581.14 L07581.22
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Quinoxaline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 15804-19-0 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 136884
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006723
CAS Number: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0