6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 6925-00-4
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 248-251°
MDL No.: MFCD01365834
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Punto di fusione: 248…251 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01365834 CAS Number: 6925-00-4 |