6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B22469.06
B22469.14
B22469.22
B22469.06EA
39.2
EUR
B22469.06
B22469.14
B22469.22
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 2328-12-3
Molecular Formula: C11H15NO2.HCl
Formula Weight: 229.71
Melting Point: 256-260°
Beilstein Reference: 3634126
Formula:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Peso molecolare: 229,71 g/mol Punto di fusione: 256…260 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012744 CAS Number: 2328-12-3 |