Stampa…
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50139.03 H50139.MD
H50139.03EA 242 EUR
H50139.03 H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 947191-69-7 Molecular Formula: C15H22BNO3 Formula Weight: 275.16 MDL No.: MFCD07781184
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
Peso molecolare: 275,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781184
CAS Number: 947191-69-7